Learn More
Thermo Scientific™ Filters and Accessories for Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL and Luminoskan™ Microplate Readers
Fluoroskan™ Les fluoromètres et les luminomètres pour microplaques Fluoroskan™FL et Luminoskan™ peuvent être équipés d’un large éventail d’accessoires et de filtres d’excitation et d’émission supplémentaires pour étendre la fonctionnalité de l’instrument et la flexibilité de l’application.
Marque: Thermo Scientific™ 1424252
1010.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21998" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SE.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pour exécuter des dosages fluorométriques ou luminométriques, les lecteurs de microplaques Fluoroskan, Fluoroskan FL et Luminoskan offrent une fiabilité et une technologie optique déjà éprouvées dans des milliers de laboratoires dans le monde entier. Un large choix de filtres pour une sélection optimale des longueurs d’onde pour les dosages augmente la flexibilité de l’application. En outre, le logiciel Thermo Scientific™ SkanIt™ augmente l’efficacité de votre laboratoire.
- Les filtres jouent un rôle essentiel dans les mesures fluorométriques. Lorsque vous commandez des filtres spéciaux, plus vous fournissez d’informations, meilleurs seront les résultats des mesures.
- Si vous avez besoin de conseils sur les filtres à commander, contactez votre représentant local Thermo Fisher Scientific avec les informations suivantes :
- Nom de l’application
- Spectres d’excitation et d’émission
- Longueurs d’onde de pic ou centrales des spectres d’excitation et d’émission
- Les filtres fluorométriques peuvent également être utilisés pour la luminométrie en fonction de l’application. Pour les applications luminométriques nécessitant des filtres, contactez le support technique pour obtenir des instructions.
- Pour plus d’informations, veuillez consulter la brochure suivante : Paires de filtres recommandées selon les différents colorants fluorescents pour les fluoromètres de microplaques Fluoroskan et Fluoroskan FL
Spécification
Filtre d’excitation et d’émission | |
Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL | |
425 nm | |
425 nm, HBW 15 nm |