Learn More
UVP Filtre d’émission pour chambre noire de 565 nm à 625 nm UVP
Marque:  UVP 38-0344-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 12813089
  • 945.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-09-2024