Learn More
UVP Filtre d’émission pour chambre noire de 503 nm à 523 nm UVP
Marque:  UVP 38-0352-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 12803089
  • 1545.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-09-2024