Learn More
UVP Filtre d’émission pour chambre noire de 465 nm à 495 nm UVP
Marque:  UVP 38-0361-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 12893079
  • 945.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-09-2024