missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 80 mm

The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 15804

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16872796

  • 167.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
5/boîte
6,0 ± 1,4 mm
Non stérile
4
80 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions