Learn More
Aide à la filtration, Celite Standard Super-cel, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’adjuvant de filtration, Celite Standard Super-cel, est utilisé pour maximiser les rendements en biodiesel par suite de l’amélioration de la filtration, de la déshydratation, du déparaffinage et de la frigellisation (winterization).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides.
L’adjuvant de filtration, Celite Standard Super-cel, est utilisé pour maximiser les rendements en biodiesel par suite de l’amélioration de la filtration, de la déshydratation, du déparaffinage et de la frigellisation (winterization).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Filter aid, Celite Standard Super-cel |
Odeur | Odorless |
Quantité | 500 g |
CAS | 61790-53-2 |
Merck Index | 14,4973 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |