Learn More
Hettich Lab Technology™ Filtre
Filter Cards are used for collecting cyto centrifuge samples and come in sizes to accommodate a variety of chambers and carriers.
Marque:  Hettich Lab Technology™ 1675
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 12043894
  • 43.75€ / 200 pièces
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • For cyto centrifuge systems and cell evaluations
  • Suitable for a variety of cyto chambers and slide carriers
Spécification
Spécification
Filtre
1 mL