Learn More
Mettler Toledo™ Tube de remplissage, 190 mm
Code produit. 15888587 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
:
Tube de remplissage, 190 mm
Code produit. 15888587
Marque: Mettler Toledo™ 30330847
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube de remplissage Mettler Toledo de 190 mm, est conçu pour être utilisé avec Densito ou DensitoPro.
  • À utiliser avec Densito et DensitoPro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tube d’échantillonnage, 190 mm
Hauteur (métrique) 9 cm
Langues Chinois, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, italien, coréen, polonais, portugais (BR), russe, espagnol
Type de produit Accessoires
À utiliser avec (équipement) Densimètres portatifs Densito et DensitoPro
À utiliser avec (application) À utiliser avec les densimètres portatifs Densito et DensitoPro