Learn More
Buerkle™ Pelle de remplissage pour l’industrie
Pelle de remplissage avec additif antistatique, idéale pour une utilisation robuste en chimie et dans l’industrie.
10.80€ - 15.50€
Spécification
Type de produit | Pelle de remplissage |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Vert |
À utiliser avec (application) | Pour l’industrie |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10617953
|
Buerkle™
8300-5001 |
250 mm | 110 mm |
10.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10245413
|
Buerkle™
8300-5002 |
310 mm | 138 mm |
15.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Antistatique
- Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
- Les pelles sont incassables, faciles à nettoyer et légères
Spécification
Pelle de remplissage | |
Autoclavable | |
Pour l’industrie |
Polypropylène | |
Vert |