Learn More
Tocris Bioscience™ Filipin III
Polyene antibiotic; inhibits formation of pathological isoform of prion protein
Marque: Tocris Bioscience™ 6250/1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Filipin III is a polyene antibiotic. Binds sterols in fungal membranes. Also inhibits formation of the pathological form of prion protein (PrP-res) from the normal membrane-bound (PrP-sen) form. Also fluorescent cholesterol stain.Spécification
Inhibiteur | |
C35H58O11 | |
Store at -20°C | |
1 mg |
480-49-9 | |
654.83g/mol | |
Antibiotics |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu