Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS Media
Norme reconnue dans les laboratoires du monde entier pour isoler les lymphocytes humains du sang périphérique. Le milieu Cytiva™ Ficoll-Paque™ PLUS assure la viabilité et la distribution représentative des lymphocytes B et T.
271.00€ - 852.00€
Spécification
Contenu et stockage | 4 à 30°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | Isolement des cellules |
Niveau d’endotoxines | lt; 0,12 UE/mL |
Couleur | Incolore à légèrement jaune |
Type de produit | Milieu de centrifugation |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11768538
|
Cytiva
17-1440-02 |
6 x 100 mL |
271.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11778538
|
Cytiva
17-1440-03 |
6 x 500 mL |
852.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Milieu stérile prêt à l’emploi
- Milieu de densité optimisée pour l’isolement des lymphocytes du sang périphérique à l’aide d’un simple protocole basé sur la centrifugeuse
- Rendement élevé
- Maintient la viabilité et la distribution représentative des lymphocytes B et T
- Faibles niveaux d’endotoxines (<0,12 UE/ml)
Spécification
4 à 30°C | |
lt; 0,12 UE/mL | |
Milieu de centrifugation | |
Stérile |
Isolement des cellules | |
Incolore à légèrement jaune | |
1,078 g/ml | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 3 ans
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS Media