Learn More
Ficoll 400 (poudre blanche à blanc cassé / biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. 10295003
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
Code produit. 10295003
Marque: Fisher BioReagents BP52510
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology)
Ficoll 400 est utilisé comme composant du réactif de Denhardt et dans des tampons de chargement de gel pour les gels d’ADN. Il est également utilisé pour former des gradients de densité afin de séparer les cellules et les composants infracellulaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26873-85-8
Formule moléculaire C15H27ClO12
Poids moléculaire (g/mol) 434.819
Clé InChI IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonyme ficol 400
CID PubChem 88330506
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)oxirane ; (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ficoll™ 400
Couleur White
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 10 g
Poids de la formule ≈400,000
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon poly
Rotation spécifique Inclusive between 50° (+ or -)