missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibroblast Antibody (ER-TR7), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-64932AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fibroblast Monoclonal antibody specifically detects Fibroblast in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)Spécification
Fibroblast | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 750 | |
reticular fibroblast | |
Isolated C3H thymic stromal cells | |
0.125 mL | |
Fibroblast Cell Markers | |
Mouse | |
Purified |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
ER-TR7 | |
50mM Sodium Borate | |
Rat | |
Protein G purified | |
RUO | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu