Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants pour gros volumes Fiberlite™ H3-LV
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F et SL 40F
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réalisez le traitement de microplaques de grand volume grâce au rotor à godets oscillants de grand volume Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV.
Caractéristiques :
Rotors Fiberlite :
- Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant ainsi l’intégrité structurelle
- Les rotors sont couverts par une garantie de 15 ans et sont compatibles avec les flacons et tubes Thermo Scientific™ Nalgene™ pour offrir des solutions de centrifugation complètes
Recommandé dans les cas suivants :
Culottage des cellules et débris cellulaires, précipitation des protéines, purification des plasmides et prélèvement de fluides physiologiques à des fins de diagnostic
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à godets oscillants pour grands volumes Fiberlite H3-LV pour Thermo Scientific Sorvall Legend série XT, Multifuge série X3 |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 28 plaques standard ou 8 plaques DeepWell |
| FCR max. | 1,840 ×g |
| Vitesse max. | 3 600 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F et SL 40F |
| Angle | 90° |
| Biocontainment | Oui |
| Concept écologique | Faible consommation d’énergie, moins de déchets |