Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F50L-24 x 1,5
Description
Traitez vos échantillons avec une FCR maximale et une capacité à 24 positions à l’aide du rotor angulaire Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 ml.
Rotors Fiberlite :
- Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
- Rotor garanti 15 ans
Informations de commande :
Des adaptateurs pour tubes sont vendus séparément pour accueillir une grande variété de tubes de différentes capacités (fournis par paquets de deux). Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE et Beckman™ Optima L, flacons et tubes Nalgene™
Recommandé dans les domaines suivants :
Centrifugation en gradient de densité de petite capacité pour les particules subcellulaires et les acides nucléiques et centrifugation différentielle de petites particules
Spécification
Spécification
| Description | Rotor angulaire Fiberlite F50L-24 x 1,5 |
| Matériau | Matériau composite en fibre de carbone |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 24 x 1,5 mL |
| FCR max. | 280 000 x g |
| Vitesse max. | 50 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 100 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 72 mm |
| Facteur K | 33 |
| Longueur max. du tube | 40 mm |
| Afficher plus |