Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F21-8 x 50y avec mécanisme Auto-Lock
Click to view available options
Capacité:
8 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réalisez des séparations subcellulaires grâce au rotor angulaire ergonomique Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y, un rotor à grande vitesse en fibre de carbone.
Caractéristiques :
- La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent de concevoir des rotors uniques impossibles à réaliser en métal
- Sa structure résistante à la corrosion et aux contraintes d’effort sécurise l’intégrité structurelle du rotor pour une durabilité inégalée
- Rotor garanti 15 ans
Système d’échange de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ :
- Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de trois secondes
- Sécurité et praticité améliorées
- Aucun outil n’est nécessaire
- Changez rapidement les rotors et les applications
Système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™ :
- Identification immédiate d’un rotor
- Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
- Abrège la durée d’installation du cycle, améliore la sécurité
Poignée rapide :
- Accélération et simplification du serrage des couvercles de rotor, garantissant leur bonne fixation
- Manipulation et transport plus simples et plus sûrs des rotors, encore améliorés grâce à leur conception légère
Spécification
Spécification
| Description | Rotor angulaire Fiberlite F21-8 x 50y avec mécanisme Auto-Lock |
| Matériau | Matériau composite en fibre de carbone |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 8 x 50 mL |
| FCR max. | 47 850 x g |
| Vitesse max. | 20 000 tr/min |
| Poids net | 10,5 lbs (4,8 kg) |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses grande vitesse Thermo Scientific Sorvall LYNX |
| Biocontainment | Oui |