Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F14-6 x 250 y
Traitez de gros volumes avec le rotor angulaire à six positions, de 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y.
14773.50€
Spécification
Description | Rotor à angles fixes Fiberlite F14-6 x 250y |
---|---|
Matériau | Matériau composite en fibre de carbone |
Type | Rotor angulaire fixe |
Capacité | 6 x 250 mL |
FCR max. | 30,100 ×g |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10610491
|
Thermo Scientific™
78500 |
Centrifugeuses grande vitesse Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus et Evolution RC | 6 x 250 mL | 14 000 tr/min | 30,100 ×g |
14773.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Traitez de grands volumes avec le rotor à six places, 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250y à angle fixe.
Rotors Fiberlite :- Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant l’intégrité structurelle des rotors.
- Rotor garanti 15 ans.
Compatible avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ RC-6 Plus, Sorvall Evolution™ RC, Thermo Scientific Jouan KR22i, Beckman™ J2, Beckman J2, Avanti, Hitachi™ Himac CR21/CR22, flacons et tubes Nalgene™
Recommandé dans les domaines suivants :
Traitement des lysats, des broyats, précipitation au sulfate d’ammonium des protéines, des enzymes et des homogénats tissulaires végétaux.
†Les performances de centrifugation peuvent varier selon le modèle.
Spécification
Rotor à angles fixes Fiberlite F14-6 x 250y | |
Rotor angulaire fixe | |
30,100 ×g | |
137 mm | |
1690 | |
62 mm | |
23° | |
Oui |
Matériau composite en fibre de carbone | |
6 x 250 mL | |
14 000 tr/min | |
37 mm | |
135 mm | |
7,03 kg (15,5 lb) | |
8,122 x g |