Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Fiberlite™ F14-6 x 250y
Ajoutez de la polyvalence à votre rotor à angle fixe grâce aux adaptateurs Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y, qui prennent en charge différents tubes coniques.
Marque: Thermo Scientific™ 010-1074
Description
Ajoutez de la polyvalence à votre rotor à angles fixes grâce aux adaptateurs Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y qui prennent en charge les tubes Ridge™, Vacutainer™ et coniques.
Les adaptateurs maintiennent les tubes Oak Ridge™, Vacutainer™ et coniques et varient en fonction de leur capacité.
Informations de commande :
Commandez séparément le joint torique à couvercle (022062034), le kit de recyclage du joint torique (021062038), l’ensemble de couvercles (099062034) et le rotor Fiberlite F14-6x250y (78500). Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Tube de 16 ml Oak Ridge | |
5 |