Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Fiberlite™ F14-6 x 250y
Ajoutez de la polyvalence à votre rotor à angle fixe grâce aux adaptateurs Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y, qui prennent en charge différents tubes coniques.
Marque:  Thermo Scientific™ 010-1119
Code produit. 15322167
  • 709.53€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ajoutez de la polyvalence à votre rotor à angles fixes grâce aux adaptateurs Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y qui prennent en charge les tubes Ridge™, Vacutainer™ et coniques.
Les adaptateurs maintiennent les tubes Oak Ridge™, Vacutainer™ et coniques et varient en fonction de leur capacité.
Informations de commande :
Commandez séparément le joint torique à couvercle (022062034), le kit de recyclage du joint torique (021062038), l’ensemble de couvercles (099062034) et le rotor Fiberlite F14-6x250y (78500). Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube de 100 ml Oak Ridge
1