Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Fiberlite™ F14-6 x 250LE
Combiner les adaptateurs de rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE avec le rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
Marque: Thermo Scientific™ 00456
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Combinez les adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE avec le rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
Remarque :- Les adaptateurs 00369 et 00456 doivent être utilisés ensemble pour les tubes à fond rond de 7 ml
Informations de commande :
Le corps du rotor angulaire Fiberlite F14-6x250LE (75003662) est également disponible. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Spécification
Tube à fond rond de 7 ml |