Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Fiberlite™ F14-6 x 250LE
Combiner les adaptateurs de rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE avec le rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
Marque: Thermo Scientific™ 75100136
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Combinez les adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE avec le rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
Remarque :
- Adaptateurs 00369 et 00456 doivent être utilisés ensemble pour les tubes à fond rond de 7 ml
Informations de commande :
Le corps du rotor angulaire fixe Fiberlite F14-6x250LE (75003662) est également disponible. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
50 ml | |
50 ml |
Conique | |
Tube conique de 50 ml (jeu de 2) |