Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Fiberlite™ F14-6 x 250LE
Combinez cet adaptateur pour rotor avec le rotor angulaire fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
Marque: Thermo Scientific™ 75101073
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Combinez les adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE avec le rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE.
Remarque :- Les adaptateurs 00369 et 00456 doivent être utilisés ensemble pour les tubes à fond rond de 7 ml
Informations de commande :
Le corps du rotor angulaire Fiberlite F14-6x250LE (75003662) est également disponible. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Tubes coniques de 15 ml (jeu de 2) |