Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F13-14 x 50cy
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4527964
Click to view available options
Vitesse max.:
9 000 tr/min (10 000 avec modèle 230 V)
9 250 tr/min (10 000 tr/min avec modèle 230 V)
FCR max.:
13 855 x g (17 105 x g avec 230 V)
14 636 x g (17 105 x g avec 230 V)
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 et SL 40F
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10450655
Marque: Thermo Scientific™ 75003661
Améliorez vos performances avec de la polyvalence et de la vitesse à l’aide du rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy.
Séparations jusqu’à quatorze tubes coniques de 50 ml en une seule fois en option chimiquement résistante et plus légère que l’aluminium. Les rotors Thermo Scientific Fiberlite offrent également des alternatives sûres dans un rotor réparable avec une garantie de 15 ans pour économiser sur les coûts de remplacement.
Caractéristiques :
Rotors Fiberlite :
  • Durées écourtées de cycle et augmentation des forces centrifuges grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort pour assurer l’intégrité structurelle
  • Rotor garanti 15 ans
  • Compatible avec les flacons et les tubes Thermo Scientific™ Nalgene™ pour créer des solutions de centrifugation complètes
Informations de commande :
Les adaptateurs pour tubes sont vendus séparément. Pour obtenir le kit de remplacement pour joint torique, commandez la référence 021-149-027 ou consultez votre représentant commercial pour plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR.
Recommandé dans les cas suivants :
Culottage de cellules procaryotes et eucaryotes issues de la culture cellulaire.
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angles fixes Fiberlite F13-14 x 50cy pour centrifugeuses Sorvall Legend X1 / XT / XF
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 14 x 50 mL
FCR max. 14 636 x g (17 105 x g avec 230 V)
Vitesse max. 9 250 tr/min (10 000 tr/min avec modèle 230 V)
Rayon (métrique) Min. 8,3 cm
Facteur K 1808
Longueur max. du tube 121 mm
Diamètre max. du tube 30 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 et SL 40F
Angle 34°
Biocontainment Oui
Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets