Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F13-14 x 50cy
Description
Séparations jusqu’à quatorze tubes coniques de 50 ml en une seule fois en option chimiquement résistante et plus légère que l’aluminium. Les rotors Thermo Scientific Fiberlite offrent également des alternatives sûres dans un rotor réparable avec une garantie de 15 ans pour économiser sur les coûts de remplacement.
- Capacité : 14 × 50 ml
- Vitesse/FCR max. : 10 000 tr/min/17 105 x g†
Rotors Fiberlite
Ces rotors légers fabriqués dans un matériau inoxydable – la fibre de carbone – fournissent des performances maximales en offrant flexibilité d’utilisation, vitesse et robustesse.
- Productivité accrue : Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce à nos rotors légers en fibre de carbone
- Durabilité inégalée : Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant ainsi l’intégrité structurelle
- Investissement sûr : Rotor garanti 15 ans
- Compatible avec les flacons et les tubes Thermo Scientific Nalgene™ pour créer des solutions de centrifugation complètes
Informations de commande :
Les adaptateurs pour tubes sont vendus séparément. Pour obtenir le kit de remplacement pour joint torique, commandez la référence 021-149-027 ou consultez votre représentant commercial pour plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR.
Recommandé dans les cas suivants :
Culottage de cellules procaryotes et eucaryotes issues de la culture cellulaire.
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à angles fixes Fiberlite F13-14 x 50cy pour Sorvall Legend T Plus/RT Plus |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 14 x 50 mL |
| FCR max. | 13 855 x g (17 105 x g avec 230 V) |
| Vitesse max. | 9 000 tr/min (10 000 avec modèle 230 V) |
| Rayon (métrique) Min. | 8,3 cm |
| Facteur K | 1808 |
| Longueur max. du tube | 121 mm |
| Diamètre max. du tube | 30 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus |
| Afficher plus |