Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F10-6 x 100 LEX
Avec une alternative d’angle de 45 degrés, ce rotor offre un culot plus consolidé pour de meilleures séparations que l’option de 25 degrés.
Marque: Thermo Scientific™ 75003340
Description
Avec une alternative d’angle de 45 degrés, ce rotor offre un culot plus consolidé pour de meilleures séparations que l’option de 25 degrés. Résistants aux produits chimiques et notre option LEX la plus légère, les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™ offrent également des alternatives sûres dans un rotor réparable avec une garantie de 15 ans pour faire des économies sur les coûts de remplacement.
Rotors Fiberlite :- Durées écourtées de cycle et augmentation des forces centrifuges grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant l’intégrité structurelle des rotors
- Rotor garanti 15 ans
Spécifications :
- Capacité : 6 × 100 ml
- Vitesse/FCR max. : 10 500 tr/min /15 038 x g†
Informations de commande :
Adaptateurs de tubes pour rotor F10-6 x 100 (vendus séparément). Un kit de remplacement pour joint torique (021-069-031) est également disponible. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 et SL 40 et flacons Thermo Scientific Nalgene.
Recommandé pour :
Pelletisation des bactéries ou des cellules de levures et purification des acides nucléiques et des cellules.
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse
Spécification
Rotor angulaire Fiberlite F10-6 x 100 LEX | |
6 x 100 mL | |
10 500 tr/min | |
3000 | |
38 mm | |
45° |
Rotor angulaire fixe | |
15 038 x g | |
122 mm | |
105 mm | |
Thermo Scientific Sorvall Legend séries X1/XT/XF et ST 16/40, Thermo Scientific Multifuge séries X1/X3 et Megafuge séries 16/40, Thermo Scientific séries SL 16/40 | |
Faible consommation d’énergie, moins de déchets |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31