Learn More
Thermo Scientific™ Flacon Fiberlite 250 ml, polypropylène (PPCO) Code produit.: 15933692
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacon Fiberlite 250 ml, polypropylène (PPCO)
Code produit. 15933692
PP
Click to view available options
Matériau:
PC
PP
Code produit. 15933692
Marque: Thermo Scientific™ 0101495
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons seront disponibles pour les centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed et à usage général
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons seront disponibles pour les centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed et à usage général.
Caractéristiques
• PPCO et PC
• Augmentation de la durée de vie du cycle par rapport aux flacons Thermo Scientific précédents, durée de vie du cycle de 100 (bouchons + flacons)
• Certifications USP classe VI, non cytotoxiques
• Les vitesses maximales correspondent aux rotors
• La conception ergonomique de la poignée de vitesse permet une manipulation et un retrait des flacons beaucoup plus faciles
Certifications
Certifications USP classe VI - non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau PP
Gamme de produits Fiberlite
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot872125 Type de certificatCertificat de conformité Date03/03/2025 Catalog Number010-1495
Numéro de lot850622 Type de certificatCertificat de conformité Date23/09/2024 Catalog Number010-1495
Numéro de lot801846 Type de certificatCertificat de conformité Date03/11/2023 Catalog Number010-1495
Numéro de lot706553 Type de certificatCertificat de conformité Date23/09/2022 Catalog Number010-1495
Numéro de lot703456 Type de certificatCertificat de conformité Date23/09/2022 Catalog Number010-1495
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacon Fiberlite 250 ml, polypropylène (PPCO) >