Learn More
Thermo Scientific™ Flacon Fiberlite 250 ml, polypropylène (PPCO)
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons seront disponibles pour les centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed et à usage général.
Caractéristiques
• PPCO & PC
• Augmentation de la durée de vie des cycles par rapport aux flacons Thermo Scientific précédents - 100 cycles (bouchons + flacons)
• Certifications USP classe VI - non cytotoxiques
• Les vitesses maximales correspondent aux rotors
• La conception ergonomique de la poignée rapide facilite la manipulation et le retrait des flacons
Certifications
Certifications USP classe VI - non cytotoxique
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Transparent |
Matériau | PC |
Gamme de produits | Fiberlite |
Certifications/Conformité | USP classe VI non cytotoxique |
Graduated | Non |
Forme | Rond |
Type de produit | Flacon Fiberlite |
Matériau du bouchon | PC |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
809589 | Certificat de conformité | 28/02/2024 | 010-1496 |
796781 | Certificat de conformité | 28/02/2024 | 010-1496 |
810387 | Certificat de conformité | 28/02/2024 | 010-1496 |
806230 | Certificat de conformité | 28/02/2024 | 010-1496 |
673423 | Certificat de conformité | 13/08/2021 | 010-1496 |