Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage en carton (en couleur)
Stockez différents flacons et tubes dans les boîtes de stockage hydrofuges en carton Thermo Scientific™, utilisables dans les congélateurs ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques.
Marque: Thermo Scientific™ 1950880
52.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21942" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.70650kg
Description
Stockez différents flacons et tubes dans les boîtes de stockage hydrofuges en carton Thermo Scientific™, utilisables dans les congélateurs ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques. Disponibles en boîtes de 12. Faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
- Boîtes robustes et résistantes à l’eau avec couvercles pour le stockage d’échantillons.
- Disponibles en plusieurs hauteurs : 5,1 et 7,6 cm (2 et 3 in), avec base carrée de 13,3 × 13,3 cm (5,25 × 5,25 in)
- Commander les séparateurs pour boîtes séparément
Informations sur la commande
Disponible en boîtes de 12 : faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
Spécification
Boîte en carton de 50 mm hydrofuge | |
Carton dur | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
Ne comprend pas de séparateurs | |
12,7 x 12,7 x 5 cm | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |
Rouge | |
Carré | |
Congélateur à ultra-basse température | |
12/Paquet, 12/Carton | |
5 in | |
5 in | |
2 in | |
0,5 kg |