Learn More
Thermo Scientific™ Séparateurs pour boîte en carton pour congélateurs ultra-basse température et cryogéniques, peut accueillir des flacons de 12 mm, grille 10 x 10
Organisez le stockage de tubes dans les boîtes cryogéniques grâce à ces séparateurs pour boîtes en carton.
4.40€ - 32.30€
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12744388
|
Thermo Scientific™
5959 |
49 (grille 7 x 7) |
14.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15810530
|
Thermo Scientific™
5960 |
64 (grille 8 x 8) |
32.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11849490
|
Thermo Scientific™
AVL6212 |
81 (grille 9 x 9) |
32.30€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15907976
|
Thermo Scientific™
820025 |
25 (grille 5 x 5) |
4.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15821152
|
Thermo Scientific™
820049 |
49 (grille 7 x 7) |
4.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11329341
|
Thermo Scientific™
820081 |
81 (grille 9 x 9) |
4.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Organisez le stockage des flacons grâce aux séparateurs pour boîtes en carton Thermo Scientific™ pour congélateurs cryogéniques et à ultra-basse température.
- S’utilisent avec des boîtes de stockage en carton afin de diviser la boîte en grilles pour y stocker des flacons
- Séparateurs pour boîtes, destinés aux applications de stockage frigorifique, sont disponibles en grilles 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 ou 10 x 10