Learn More
Fisherbrand™ Séparateurs de boîte en carton pour congélateurs à ultra-basse température et cryogéniques
Organisez le stockage des flacons à l’intérieur des boîtes cryogéniques grâce à ces séparateurs pour boîte en carton.
Marque: Fisherbrand™ 5958
33.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- S’utilisent avec des boîtes de stockage en carton afin de diviser la boîte en grilles pour y stocker des flacons
- Séparateurs de boîtes pour des applications de stockage à froid disponibles en grille 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 ou 10 x 10
Spécification
Flacons (100) |