Learn More
Cytiva Tête d’écriture en feutre pour REC-111/REC-112
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
REC-111
REC-111, REC-112
Longueur (impériale) de la pointe:
Court, court
Long manche
Couleur:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
5 pièces
Description
REC 111 (réf. fabricant 18-1132-32) et REC 112 (réf. fabricant 18-1132-33) sont des enregistreurs papier à lit plat de haute qualité qui utilisent un système potentiométrique d’équilibrage nul. Ils peuvent accueillir une gamme de tensions d’entrée, offrir une sélection de vitesses de carte et permettre le contrôle à distance de nombreuses fonctions. Les enregistreurs disposent de fonctions sophistiquées telles que le levage électrique de têtes d’impression, les fonctions de grille et de repos, l’alimentation en papier en marche avant et en marche arrière.
- Les têtes jetables sans salissures assurent des traces claires et précises, par exemple une évaluation
- Le REC 111 est un enregistreur monopiste qui utilise une pointe courte bleue remplaçable
- Le REC 112 est un enregistreur bipiste qui utilise à la fois une pointe courte bleue et une pointe longue rouge
- Les positions des deux têtes d’écriture indépendantes (REC 112) représentent les niveaux des entrées correspondantes
- Dans l’enregistreur bipiste, la tête d’écriture de la piste 1 est toujours à 2,5 mm derrière celle de la piste 2
- Temps de réponse : 0,2 s (2,55 à 97,5 % FSD)
Spécification
Spécification
| Type | Pointe d’écriture en feutre |
| Description | Temps de réponse : 0,2 s (2,55 à 97,5 % FSD) |
| À utiliser avec (application) | Enregistrement d’applications de chromatographie à l’aide d’enregistreurs graphiques |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | REC-111 |
| Longueur (impériale) de la pointe | Court, court |