Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 121101
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Guide optique flexible Ø 4,5 mm x 600 mm avec fibre optique Puravis écologique. Grande flexibilité pour différentes techniques d’éclairage ainsi que pour l’éclairage à distance. À utiliser avec la source de lumière froide KL300LED
Spécification
Guide lumineux flexible | |
0.3 in. | |
4.5 mm | |
À utiliser avec la source de lumière froide KL300LED | |
600 mm |
Single fiber optic lightguide | |
Faisceau de fibres actives Ø = 4,5 mm, Ø ext. gaine = 6,5 mm, adaptateur pour source de lumière Ø = 9 mm | |
Éclairage de microscopie stéréo | |
2 ft. | |
Fibres optiques en verre Puravis écologiques |