Learn More
Molecular Probes™ Fetal Hemoglobin Control Kit (FETALtrol™)
Code produit. 10222313
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Code produit. 10222313
Marque: Molecular Probes™ FH101
Kit de contrôle de l’hémoglobine fœtale (Fetaltrol)
FETALtrol™ est un contrôle sanguin humain tri-niveau, testé et conçu pour aider à documenter et surveiller les valeurs obtenues à partir des méthodes de test utilisées pour déterminer les globules rouges fœtaux dans les échantillons sanguins maternels. Il surveille les techniques de préparation, les colorants, les réactifs et les méthodes d’analyse des données pour les tests quantitatifs et qualitatifs. FETALtrol™ est un réactif de diagnostic in vitro comprenant des érythrocytes humains négatifs d’antigène D (Rho) adultes, supplémenté par des érythrocytes de sang ombilical humain positifs d’antigène D (Rho).
La détermination en laboratoire du niveau des cellules fœtales dans la circulation maternelle reste une aide importante dans la gestion obstétricale des femmes avec des traumatismes utérins suspectés et dans l’administration appropriée de dose de l’immunoglobuline Rh. Le kit Trillium FETALtrol™ permet de surveiller les techniques de préparation, les colorations, les réactifs et les méthodes d’analyse des données pour les tests quantitatifs et qualitatifs.
Diagnostic in vitro
Pour une utilisation diagnostique in vitro.
Liens associés
Utilisez le SpectraViewer pour vous aider à planifier vos expériences. Des informations générales supplémentaires sur les produits et services de cytométrie en flux Life Technologies sont également disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8 °C).
Format Tube
À utiliser avec (équipement) Microscope (compatible avec les dosages KBB), cytomètre en flux
Type Kit de contrôle de l’hémoglobine fœtale
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux, immunohistochimie
Quantité 50 dosages
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.