Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Gamma-irradiated:
Non
Oui
Conditionnement:
10 pièces
500mL
50mL
Description
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
- Les sérums fœtaux de bovins de Gibco sont parfaits pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
- Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget
- Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
- Le flacon Gibco est plus facile à utiliser dans la hotte, réduit le risque de contamination et aide les utilisateurs à effectuer des cultures cellulaires de manière régulière
- L’autocollant à décoller présent sur l’étiquette fournit une référence pratique pour ce qui est du numéro de lot et de la date d’expiration
- Sérums pour la culture cellulaire réalisée avec des lignées cellulaires robustes, parfaits pour les besoins de recherche fondamentale
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver en dessous de –10°C. |
| Espèces | Bovine |
| Age | Fœtal |
| Pays d’origine | Veuillez vous référer au CoA pour connaître l’origine spécifique |
| Forme | Liquid |
| Format | Flacon |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.