Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Code produit. 17583595
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Gamma-irradiated:
Non
Oui
Conditionnement:
10 pièces
500mL
50mL
Code produit. 17583595
Marque: Gibco™ A5209502
Les sérums de veau fœtal Gibco sont parfaits pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Il a obtenu la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Les sérums fœtaux de bovins de Gibco sont parfaits pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
  • Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget
  • Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
  • Le flacon Gibco est plus facile à utiliser dans la hotte, réduit le risque de contamination et aide les utilisateurs à effectuer des cultures cellulaires de manière régulière
  • L’autocollant à décoller présent sur l’étiquette fournit une référence pratique pour ce qui est du numéro de lot et de la date d’expiration
  • Sérums pour la culture cellulaire réalisée avec des lignées cellulaires robustes, parfaits pour les besoins de recherche fondamentale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver en dessous de –10°C.
Espèces Bovine
Age Fœtal
Pays d’origine Veuillez vous référer au CoA pour connaître l’origine spécifique*
Forme Liquid
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 10 x 50 mL
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Qualité Value
Traitement Triple Filtered at 0.1 μm
Testé pour Jusqu’à 50 tests de qualité, dont des tests de virus conformes à la norme 9 CFR, des endotoxines* et des performances (*Veuillez noter : S’il est fabriqué au Royaume-Uni, Full 9CFR sauf pour la rage et pour le virus de la fièvre catarrhale du mouton qui sont testés via EMA)
Concentration en endotoxines ≤ 20 EU/mL
À utiliser avec (application) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Concept écologique Moins de déchets
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Pureté ou qualité Valeur
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Glace carbonique
Tests de sécurité USDA inclus Tests de sécurité USDA effectués pour les origines du Mexique et de l’Australie
Gamma-irradiated Non
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.