Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, IgG ultra-faible, origine américaine, format One Shot™
Les sérums de veau fœtal Gibco™ offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget
Marque: Gibco™ A3381901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : États-Unis
- Les niveaux d’IgG sont inférieurs à 5 μg/ml
- Le titrage des anticorps de la BVD est faible ou indétectable
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml)
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Spécification
Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bovins | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Appauvri en exosomes | |
One Shot™ |
Fœtal | |
États-Unis | |
One Shot | |
50 mL | |
Stérile | |
Congelé |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu