Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal (États-Unis), très faible quantité d’IgG
Description
Le sérum de veau fœtal (SVF) présente des niveaux naturels d’IgG trop élevés pour certaines applications de culture cellulaire. Les lots peuvent faire l’objet d’une présélection pour trouver les niveaux naturels les plus bas, mais en tant que produit biologique, le SVF n’est disponible que dans des quantités réduites. Même les lots avec des niveaux d’IgG naturellement bas peuvent présenter des niveaux trop élevés pour certaines applications. Le tableau ci-dessous présente des exemples de concentrations typiques d’IgG dans les produits de sérum bovin.
- Les performances sont équivalentes à celles des SVF non traités
- Convient aux applications nécessitant de faibles niveaux d’anticorps spécifiques (par exemple, propagation de virus bovins, production d’anticorps monoclonaux)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2 à 8°C |
| Quantité | 500 ml |
| Traitement | Inactivé par la chaleur |
| Inactivé par la chaleur | Oui |