Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, format One Shot™, origine australienne
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Si vous êtes l’un des plus de 80 % de chercheurs qui aliquotes leur FBS dans des tubes coniques de 50 ml, votre vie est sur le point de changer pour le mieux. Le transfert de votre FBS vous enlève/prive de votre contrôle sur la façon dont vous utilisez votre temps, le risque de contamination et la constance des volumes. Il gaspille également des matériaux coûteux.
La nouvelle conception des flacons Gibco™ One Shot™ FBS 50 ml élimine le besoin d’aliquotage et la variabilité qui l’accompagne. Et cela améliore vos chances pour des résultats cohérents.
Caractéristiques du produit :
La nouvelle conception des flacons Gibco™ One Shot™ FBS 50 ml élimine le besoin d’aliquotage et la variabilité qui l’accompagne. Et cela améliore vos chances pour des résultats cohérents.
Caractéristiques du produit :
- Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
- Conçu pour geler / décongeler sans fissure ni rupture
- S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace pour le congélateur
- Aucun problème d’étiquetage avec notre étiquette d’emballage facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
- Génère 33 % de déchets en moins que les aliquotages provenant de flacons de 500 ml
Spécification
Spécification
| Pays d’origine | Australie |
| Format | Flacon |
| Quantité | 10 x 50 ml |
| À utiliser avec (application) | Culture tissulaire |