Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, United States
Sérums pour la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
Marque: Gibco™ A3840101
75.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21878" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Est parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
- Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget
- Le sérum inactivé par la chaleur élimine les étapes multiples nécessaires à l’inactivation par la chaleur
- Il améliore l’intégrité et la cohérence du produit, car l’inactivation par la chaleur se fait dans un environnement contrôlé
- Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
- Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
Informations complémentaires
- Catégorie du sérum : Valeur plus élevée (performances)
- Sérum pour la culture cellulaire générale avec des lignées cellulaires courantes
- Triple filtration à 0,1 µm
- Niveau d’endotoxine : ≤ 10 EU/ml
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
- Origine : États-Unis
Avantages du format One-Shot
- Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
- Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
- S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
- Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
- 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Fœtal | |
États-Unis | |
One Shot | |
50 ml | |
Stériles | |
≤ 10 UE/ml | |
Qualifié | |
Congelé |
Sérum de veau fœtal, inactivé par la chaleur, qualifié, One Shot™, États-Unis | |
Bovins | |
Liquid | |
Sérum de veau fœtal | |
Inactivé par la chaleur | |
Triple filtration, 0,1 µm | |
≤ 25 mg/dl | |
One Shot™ |