Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, inactivé par la chaleur, approuvé par lʼUE, provenant d’Amérique du Sud
Testé en vue d’une vérification de lʼabsence de contamination par des virus et des mycoplasmes. Fourni avec un certificat dʼanalyse détaillant les résultats du CQ.
Marque: Gibco™ 10500056
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Catégorie de sérums : ÉtalonOrigine : Union européenne Approuvé (Amérique du Sud)
Testé en vue d’une vérification de lʼabsence de contamination par des virus et des mycoplasmes. Fourni avec un certificat dʼanalyse détaillant les résultats du CQ.
Spécification
Culture cellulaire de base, recherche spécialisée et dosages spécifiques | |
Conservation au congélateur (–5 à –30°C) | |
Union européenne Approuvé (Amérique du Sud) | |
Flacons | |
100 mL | |
Qualifié | |
Liquide | |
Oui |
Approuvé par lʼUnion européenne | |
Sérum fœtal de veau (non activé par la chaleur), approuvé par l’Union européenne (provenance sud-américaine), 100 ml, température de stockage de –5 à –30°C, bovins / espèces bovines, testé en vue d’une vérification de l’absence de contamination par des virus et des mycoplasmes, glace sèche | |
Liquide | |
Sérum fœtal de veau (non activé par la chaleur) | |
Bovine | |
Virus et mycoplasmes | |
Culture cellulaire de base, recherche spécialisée et dosages spécifiques | |
Qualifié |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, inactivé par la chaleur, approuvé par lʼUE, provenant d’Amérique du Sud > 100 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu