Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Brazil
Offre une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant
Marque:  Gibco™ A3840402
466.82 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15975161
  • 522.00€ / 10 unités
Expédition estimée: 15-07-2024
Description
  • Les sérums de veau fœtal Gibco offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et d’une qualité constante, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget.
  • Catégorie du sérum : Valeur (standard)
  • Sérum à utiliser pour la culture cellulaire avec des lignées cellulaires fiables
  • Prix raisonnable pour une recherche de base
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 50 EU/ml (niveaux courants ≤ 10 EU/ml)
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 30 mg/dl
  • Origine : Brésil
  • Certifié ISO 13485 ; traité dans des installations homologuées par la FDA
  • Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
  • Filtré trois fois à 0,1 µm
  • Le sérum inactivé par la chaleur dans un flacon One-Shot de 50 ml accroît les avantages du flux des opérations tout en conservant la qualité du sérum. Le flacon de 50 ml élimine le besoin d’aliquote et réduit le risque de contamination. L’achat de sérum inactivé par la chaleur élimine les multiples étapes nécessaires pour inactiver par la chaleur et améliore l’intégrité et la cohérence du produit, car l’inactivation par la chaleur est effectuée dans un environnement contrôlé.
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
  • 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Bovins
Liquid
Sérum de veau fœtal
Inactivé par la chaleur
Triple filtration, 0,1 µm
One Shot™
Fœtal
Brésil
One Shot
10 x 50 ml
Stériles
Qualifié
Congelé