Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, Australie
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919336
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Format:
Flacon
One Shot
Pureté ou qualité:
Qualifié
Qualifié
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 11563387
Marque: Gibco™ 10099133
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sérums standard pour lignées cellulaires robustes
  • Catégorie de sérums : Sûr
  • Origine : Australie
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 10 EU/ml
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 30 mg/dl (généralement ≤ 25 mg/dl)
Culture cellulaire, culture cellulaire Drosophila S2, culture cellulaire High Five™, culture cellulaire d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, cultures cellulaires Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bétail/Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine Australie
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 100 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Concentration en endotoxines ≤5 UE/mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 30 mg/dl
Pureté ou qualité Qualifié
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.