Learn More
Corning™ Fetal Bovine Serum, Premium, New Zealand Origin
Collected at government registered facilities in New Zealand
1315.00€
Spécification
Contenu et stockage | -40°C à -10°C |
---|---|
Espèces | Bovins |
Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
Forme | Liquide |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Serum Treatment | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Serum Treatment | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17162454
|
Corning™
35-098-CV |
500 mL | Stérilisation par rayons |
1315.00€
635g |
Expédition estimée: 06-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Exported from the country of origin accompanied with a Veterinarian Health Certificate and imported under a USDA-APHIS issued import permit.
- True pooled and is triple 0.1 micron sterile filtered that passes sterility, mycoplasma, and 9CFR viral testing requirements.
- Validated process used to heat inactivate serum at 56°C ± 2°C for 30 minutes via bulk inactivation of entire lot in the pooling tank or individual bottles in a water bath.
Spécification
-40°C à -10°C | |
Nouvelle-Zélande | |
Stérile |
Bovins | |
Liquide | |
D’origine néo-zélandaise |