Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, mesenchymal stem cell-qualified, USDA-approved regions
Sérum Performance Plus certifié conforme aux normes américaines pour une vaste gamme de types de cellules, particulièrement pour les lignées cellulaires sensibles
112.00€ - 904.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Age | Fœtal |
Espèces | Bétail/Bovins |
Pays d’origine | Mexique |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17887038
|
Gibco™
12662002 |
50 mL |
112.00€
50mL |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11548986
|
Gibco™
12662029 |
500 mL |
904.00€
500mL |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11538986
|
Gibco™
12662011 |
100 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Catégorie de sérums : Spécifique
- A fait l’objet de tests spéciaux pour vérifier sa capacité à soutenir l’expansion et le dénombrement clonal (dosage des fibroblastes d’unités formant des colonies) des cellules-souches mésenchymateuses
- Origine : Pays répondant aux exigences d’importation de l’USDA
- Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (généralement ≤ 10 UE/ml).
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
- Utilisation(s) prévue(s) : diagnostic in vitro (DIV)
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifères, culture de cellules-souches mésenchymateuses, culture de cellules-souches, recherche sur les cellules-souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bétail/Bovins | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal | |
Stériles | |
≤25 mg/dL | |
Congelé |
Fœtal | |
Mexique | |
Flacon | |
Standard (filtration stérile) | |
<50 EU/mL | |
Qualification des cellules MS |