Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, dialysé, origine américaine
GREENER_CHOICE
Code produit. 11520646
500 mL, Flacon, 500mL
Code nomenclature Nacres: NA.71
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
500mL
50mL
Code produit. 11520646
Marque: Gibco™ 26400044
Edge
Les sérums de veau fœtal Gibco™ offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Dialyzed FBS provides a more controlled and defined environment with the removal of small molecules, enhancing outcome accuracy and reliability.
  • Catégorie de sérums : Spécifique
  • Origine : États-Unis
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (spécifications contrôlées et enregistrées, généralement ≤ 10 UE/ml)
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Matières renouvelables
    • Contenu recyclé
    • Recyclable
    • Réduction à la source
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Serum Treatment Dialysé
Conditions d’expédition Congelé
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotU2797167P Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Code produit26400044
Numéro de lot2494553RP Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produit26400044
Numéro de lot2528307RP_SG Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produit26400044
Numéro de lot2565905RP Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produit26400044
Numéro de lot2494553RP_SG Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produit26400044
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Sérum de veau fœtal, dialysé, origine américaine >