Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de veau fœtal, CellECT™ Gold
Code produit. 11471465 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Couleur:
Brun doré
Brun pâle à doré
Sterilization Method:
Filtration
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11471465
Marque: MP Biomedicals™ 092916749
Qualité supérieure pour le clonage d’hybridomes
  • Prélevé auprès d’un abattoir réglementé et surveillé par l’USDA par les techniciens qui travaillent “sur site”
  • Collecté de manière aseptique par ponction cardiaque
  • Fourni stérile, sans mycoplasme détectable ni infection virale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USDA
Couleur Brun doré
Contenu et stockage -20°C
Forme Liquide
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 1 x 100 ml
Concentration 3,1 à 4,4 g/dl
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration
Concentration en endotoxines < 1 ng/ml
À utiliser avec (application) Utilisé pour la culture cellulaire et le clonage d’hybridomes
Concentration d’hémoglobine 27 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
Osmolalité 280 à 325 mOsm/kg
pH 6,7 à 7,8
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.