Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules pour instruments Agilent™
Garantissez des connexions fiables pour les instruments GC Agilent™ avec des ferrules Thermo Scientific™ pour instruments Agilent.
Marque: Thermo Scientific™ 290GA140
46.41 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les ferrules Thermo Scientific™ pour instruments Agilent™ afin de garantir des performances optimales de votre instrument GC Agilent. Elles sont disponibles en deux matériaux différents de différentes dimensions pour s’adapter à une gamme d’instruments et d’applications.
- Disponibles en versions 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % Vespel et métal SilTite
- Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
Spécification
Ferrule | |
0,45 à 0,53 mm | |
Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS | |
Graphite 100 % |