Learn More
Solution de ferroïne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ferroin Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1038100 (RP 084)
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: 1,10-phenanthrolinehydrochloride monohydrate, ferrous sulfate heptahydrate