Learn More
Ferrocène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080356
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 11344949
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 087202.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186.04 g/mol
Ferrocene is used as a catalyst for carbon nanotubes and for rocket propellants. It is also used in the fuel for petrol engines, gasoline antiknock, luminous sensitive materials and exhibit anticancer activity. It acts as a photosensitive catalyst and promote the photochemical degadation of plastic films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-54-5
Formule moléculaire C10H10Fe
Poids moléculaire (g/mol) 186.04
Numéro MDL MFCD00001427
Clé InChI DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
CID PubChem 25199998
Nom IUPAC cyclopenta-1,3-diène ; fer
SMILES [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrocene
Point de fusion 173°C to 174°C
Couleur Jaune à orange
Point d’ébullition 249°C
Odeur Characteristic
Quantité 50 g
Numéro UN UN1325
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,4037
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 186.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, conditionnés sous argon
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ferrocene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .