Learn More
Ferrocène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11354949
Ferrocène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354949
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 11354949
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 087202.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ferrocene is used as a catalyst for carbon nanotubes and for rocket propellants. It is also used in the fuel for petrol engines, gasoline antiknock, luminous sensitive materials and exhibit anticancer activity. It acts as a photosensitive catalyst and promote the photochemical degadation of plastic films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-54-5
Formule moléculaire C10H10Fe
Poids moléculaire (g/mol) 186.04
Numéro MDL MFCD00001427
Clé InChI DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
CID PubChem 25199998
Nom IUPAC cyclopenta-1,3-diène ; fer
SMILES [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrocene
Point de fusion 173°C to 174°C
Couleur Jaune à orange
Point d’ébullition 249°C
Odeur Characteristic
Quantité 250 g
Numéro UN UN1325
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,4037
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 186.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, conditionnés sous argon
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM08E012 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2025 Catalog Number087202.A1,087202.18,087202.30
Numéro de lot10252747 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2024 Catalog Number087202.A1,087202.18,087202.30
Numéro de lotW10K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number087202.A1,087202.18,087202.30
Numéro de lot10251370 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2024 Catalog Number087202.A1,087202.18,087202.30
Numéro de lot10242533 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2022 Catalog Number087202.A1,087202.18,087202.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ferrocene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dicyclopentadienyl iron
Nom du produit
Ferrocène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >